Print…
3-Bromo-4-methyl-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR923657-1G OR923657-250MG OR923657-5G
APOSOR923657-1GEA 132 EUR
APOSOR923657-1G APOSOR923657-250MG APOSOR923657-5G
3-Bromo-4-methyl-1H-pyrazole
3-Bromo-4-methyl-1H-pyrazole
Fórmula: C₄H₅BrN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12755927
Número CAS: 5932-20-7