Print…
Ethyl 1-methyl-2-oxopiperidine-3-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR923597-1G OR923597-250MG
APOSOR923597-1GEA 719 EUR
APOSOR923597-1G APOSOR923597-250MG
Ethyl 1-methyl-2-oxopiperidine-3-carboxylate 95%
Ethyl 1-methyl-2-oxopiperidine-3-carboxylate
Fórmula: C₉H₁₅NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11106791
Número CAS: 21576-27-2