Print…
Ethyl 2-(pyrrolidin-3-yl)acetate hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR923595-1G OR923595-250MG
APOSOR923595-1GEA 188 EUR
APOSOR923595-1G APOSOR923595-250MG
Ethyl 2-(pyrrolidin-3-yl)acetate hydrochloride 95%
Ethyl 2-(pyrrolidin-3-yl)acetate hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₅NO₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17171210
Número CAS: 726139-60-2