Print…
tert-Butyl l-valinate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (S)-tert-Butyl 2-amino-3-methylbutanoate, H-Val-OtBu
OR923559-25G OR923559-5G OR923559-100G
APOSOR923559-25GEA 180 EUR
APOSOR923559-25G APOSOR923559-5G APOSOR923559-100G
tert-Butyl l-valinate 96%
tert-Butyl l-valinate
Fórmula: C₉H₁₉NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00056147
Número CAS: 13211-31-9