Print…
Cyclohexane-1,4-dicarbonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR923541-1G OR923541-5G
APOSOR923541-1GEA 230 EUR
APOSOR923541-1G APOSOR923541-5G
Cyclohexane-1,4-dicarbonitrile 95%
Cyclohexane-1,4-dicarbonitrile
Fórmula: C₈H₁₀N₂
Ponto de Fusão: 57…61 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00021283
Número CAS: 10534-13-1