Print…
6-(Morpholin-4-yl)pyridine-2-carboxaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9234-1G OR9234-250MG
APOSOR9234-1GEA 0 EUR
APOSOR9234-1G APOSOR9234-250MG
6-(Morpholin-4-yl)pyridine-2-carboxaldehyde 97%
6-(Morpholin-4-yl)pyridine-2-carboxaldehyde
Fórmula: C₁₀H₁₂N₂O₂
Ponto de Fusão: 93…95 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08271893
Número CAS: 857283-88-6