Print…
8-Oxa-3-aza-bicyclo[3.2.1]octane 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR923369-1G OR923369-250MG
APOSOR923369-1GEA 313 EUR
APOSOR923369-1G APOSOR923369-250MG
8-Oxa-3-aza-bicyclo[3.2.1]octane 98%
8-Oxa-3-aza-bicyclo[3.2.1]octane
Fórmula: C₆H₁₁NO
Ponto de ebulição: 176…178 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09836264
Número CAS: 280-13-7
UN: 1993
ADR: 3,III