Print…
Methyl 6-methylpyrimidine-4-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR923171-1G OR923171-250MG
APOSOR923171-1GEA 109 EUR
APOSOR923171-1G APOSOR923171-250MG
Methyl 6-methylpyrimidine-4-carboxylate 95%
Methyl 6-methylpyrimidine-4-carboxylate
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13174781
Número CAS: 73955-53-0