Print…
6-Methylpyrimidine-4-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR923073-1G OR923073-250MG
APOSOR923073-1GEA 261 EUR
APOSOR923073-1G APOSOR923073-250MG
6-Methylpyrimidine-4-carboxylic acid 95%
6-Methylpyrimidine-4-carboxylic acid
Fórmula: C₆H₆N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09881198
Número CAS: 138538-42-8