Print…
(S)-3-Cyanopiperidine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR922852-1G OR922852-250MG
APOSOR922852-1GEA 0 EUR
APOSOR922852-1G APOSOR922852-250MG
(S)-3-Cyanopiperidine hydrochloride 97%
(S)-3-Cyanopiperidine hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₀N₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23106073
Número CAS: 915226-72-1