Print…
[1-(2-Chloro-phenyl)-cyclopropyl]-methanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: [1-(2-Chlorophenyl)cyclopropyl]methanol
OR922731-1G OR922731-250MG
APOSOR922731-1GEA 382 EUR
APOSOR922731-1G APOSOR922731-250MG
[1-(2-Chloro-phenyl)-cyclopropyl]-methanol 95%
[1-(2-Chloro-phenyl)-cyclopropyl]-methanol
Fórmula: C₁₀H₁₁ClO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07374449
Número CAS: 886366-24-1