Print…
(S,E)-5-Chloro-2-isopropylpent-4-enoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR922689-1G OR922689-250MG
APOSOR922689-1GEA 806 EUR
APOSOR922689-1G APOSOR922689-250MG
(S,E)-5-Chloro-2-isopropylpent-4-enoic acid 95%
(S,E)-5-Chloro-2-isopropylpent-4-enoic acid
Fórmula: C₈H₁₃ClO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11113211
Número CAS: 324519-66-6