tert-Butyl 4-hydroxy-2-methylpiperidine-1-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR922539-1G
OR922539-5G
APOSOR922539-1GEA
97.3
EUR
APOSOR922539-1G
APOSOR922539-5G
tert-Butyl 4-hydroxy-2-methylpiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 4-hydroxy-2-methylpiperidine-1-carboxylate
Fórmula:
C₁₁H₂₁NO₃ Peso Molecular: 215.289 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD16497040 Número CAS: 208046-23-5 |