Print…
5-Methyl-2-phenyl-3-furoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR9223-1G OR9223-250MG
APOSOR9223-1GEA 176 EUR
APOSOR9223-1G APOSOR9223-250MG
5-Methyl-2-phenyl-3-furoic acid 97%
5-Methyl-2-phenyl-3-furoic acid
Fórmula: C₁₂H₁₀O₃
Ponto de Fusão: 145…147,5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00447900
Número CAS: 64354-50-3