Print…
2,7-Diazaspiro[3.5]nonan-1-one 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR922146-100MG OR922146-250MG
APOSOR922146-100MGEA 98.6 EUR
APOSOR922146-100MG APOSOR922146-250MG
2,7-Diazaspiro[3.5]nonan-1-one 97%
2,7-Diazaspiro[3.5]nonan-1-one
Fórmula: C₇H₁₂N₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD13180578
Número CAS: 1147422-92-1