Print…
Boc-DL-Cha-OH
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR922005-10G OR922005-25G OR922005-5G
APOSOR922005-10GEA 183 EUR
APOSOR922005-10G APOSOR922005-25G APOSOR922005-5G
Boc-DL-Cha-OH
Boc-DL-Cha-OH
Fórmula: C₁₄H₂₅NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095514
Número CAS: 144186-13-0