Print…
Methyl 5-(chlorosulphonyl)pentanoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR921979-100MG OR921979-1G OR921979-250MG
APOSOR921979-100MGEA 98.6 EUR
APOSOR921979-100MG APOSOR921979-1G APOSOR921979-250MG
Methyl 5-(chlorosulphonyl)pentanoate 95%
Methyl 5-(chlorosulphonyl)pentanoate
Fórmula: C₆H₁₁ClO₄S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD22574974
Número CAS: 1408058-14-9
UN: 3265
ADR: 8,III