Print…
4-[(Methylamino)methyl]piperidine, N1-CBZ protected 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Benzyl 4-[(methylamino)methyl]piperidine-1-carboxylate
OR9218-50MG OR9218-100MG OR9218-2.5G
APOSOR9218-50MGEA 43.5 EUR
APOSOR9218-50MG APOSOR9218-100MG APOSOR9218-2.5G
4-[(Methylamino)methyl]piperidine, N1-CBZ protected 95%
4-[(Methylamino)methyl]piperidine, N1-CBZ protected
Fórmula: C₁₅H₂₂N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08271878
Número CAS: 876316-35-7
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III