Print…
5-Cyanonicotinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR921786-250MG OR921786-1G
APOSOR921786-250MGEA 122 EUR
APOSOR921786-250MG APOSOR921786-1G
5-Cyanonicotinic acid
5-Cyanonicotinic acid
Fórmula: C₇H₄N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07367904
Número CAS: 887579-62-6