Print…
Pyrrolidin-3-yl-ethanone hydrochloride 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR921754-1G OR921754-250MG
APOSOR921754-1GEA 666 EUR
APOSOR921754-1G APOSOR921754-250MG
Pyrrolidin-3-yl-ethanone hydrochloride 96%
Pyrrolidin-3-yl-ethanone hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₁NO·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18381078
Número CAS: 876505-26-9