Print…
tert-Butyl 4-aminobutanoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: tert-Butyl 4-Aminobutanoate
OR921654-1G OR921654-250MG
APOSOR921654-1GEA 237 EUR
APOSOR921654-1G APOSOR921654-250MG
tert-Butyl 4-aminobutanoate 95%
tert-Butyl 4-aminobutanoate
Fórmula: C₈H₁₇NO₂
Peso Molecular: 159.226 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09923510
Número CAS: 50479-22-6
UN: 1759
ADR: 8 III