Print…
4-Chlorothiophene-2-carbaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR921628-1G OR921628-250MG
APOSOR921628-1GEA 169 EUR
APOSOR921628-1G APOSOR921628-250MG
4-Chlorothiophene-2-carbaldehyde 95%
4-Chlorothiophene-2-carbaldehyde
Fórmula: C₅H₃ClOS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11110670
Número CAS: 57500-51-3