Print…
4-Amino-4-(hydroxymethyl)piperidine, N1-BOC protected 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR921438-1G OR921438-250MG
APOSOR921438-1GEA 580 EUR
APOSOR921438-1G APOSOR921438-250MG
4-Amino-4-(hydroxymethyl)piperidine, N1-BOC protected 97+%
4-Amino-4-(hydroxymethyl)piperidine, N1-BOC protected
Fórmula: C₁₁H₂₂N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11845683
Número CAS: 203186-96-3