Print…
Methyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR921319-1G OR921319-5G
APOSOR921319-1GEA 60.9 EUR
APOSOR921319-1G APOSOR921319-5G
Methyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate 95%
Methyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate
Fórmula: C₈H₁₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11975826
Número CAS: 37722-82-0