Print…
2-Norbornaneacetic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR921286-25G OR921286-5G OR921286-100MG OR921286-250MG
APOSOR921286-25GEA 0 EUR
APOSOR921286-25G APOSOR921286-5G APOSOR921286-100MG APOSOR921286-250MG
2-Norbornaneacetic acid 95%
2-Norbornaneacetic acid
Fórmula: C₉H₁₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00167582
Número CAS: 1007-01-8