Print…
sec-Butyl methanesulphonate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR921213-1G OR921213-5G
APOSOR921213-1GEA 0 EUR
APOSOR921213-1G APOSOR921213-5G
sec-Butyl methanesulphonate 96%
Fórmula: C₅H₁₂O₃S
Ponto de ebulição: 82 °C (2 mm Hg)
Densidade: 1,1053 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01715284
Número CAS: 16156-54-0