Print…
7-Methyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane dihydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR920868-1G OR920868-250MG
APOSOR920868-1GEA 453 EUR
APOSOR920868-1G APOSOR920868-250MG
7-Methyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane dihydrochloride 98%
7-Methyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane dihydrochloride
Fórmula: C₈H₁₆N₂·2ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD26743659
Número CAS: 1588441-26-2