Print…
N,1-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR920806-1G OR920806-250MG
APOSOR920806-1GEA 430 EUR
APOSOR920806-1G APOSOR920806-250MG
N,1-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride 95%
N,1-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride
Fórmula: C₅H₉N₃·2ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19689724
Número CAS: 948572-94-9