Print…
((Cyclopent-3-en-1-yloxy)methyl)benzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR920740-1G OR920740-250MG
APOSOR920740-1GEA 696 EUR
APOSOR920740-1G APOSOR920740-250MG
((Cyclopent-3-en-1-yloxy)methyl)benzene 95%
((Cyclopent-3-en-1-yloxy)methyl)benzene
Fórmula: C₁₂H₁₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20483839
Número CAS: 37005-79-1