Print…
5-Methoxy-2,3-dihydro-1H-indene-1-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR920735-1G OR920735-250MG
APOSOR920735-1GEA 864 EUR
APOSOR920735-1G APOSOR920735-250MG
5-Methoxy-2,3-dihydro-1H-indene-1-carboxylic acid 95%
5-Methoxy-2,3-dihydro-1H-indene-1-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₁₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07778334
Número CAS: 116854-10-5