Print…
4-(Fur-2-yl)benzeneboronic acid, pinacol ester, tech
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(4-(Furan-2-yl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-[4-(Fur-2-yl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR9205-1G OR9205-250MG
APOSOR9205-1GEA 484 EUR
APOSOR9205-1G APOSOR9205-250MG
4-(Fur-2-yl)benzeneboronic acid, pinacol ester, tech
4-(Fur-2-yl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Fórmula: C₁₆H₁₉BO₃
Peso Molecular: 270.131 g/mol
Ponto de Fusão: 61…65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08435855
Número CAS: 868755-79-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III