Print…
Benzyl 2-hydroxy-2-methylpropionate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Benzyl 2-hydroxy-2-methylpropanoate
OR920076-1G OR920076-250MG OR920076-5G
APOSOR920076-1GEA 52.2 EUR
APOSOR920076-1G APOSOR920076-250MG APOSOR920076-5G
Benzyl 2-hydroxy-2-methylpropionate 97%
Benzyl 2-hydroxy-2-methylpropionate
Fórmula: C₁₁H₁₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD21641337
Número CAS: 19444-23-6