Print…
5-(4-Ethynylphenyl)-1,3-oxazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(1,3-Oxazol-5-yl)phenylacetylene
OR9200-1G OR9200-250MG
APOSOR9200-1GEA 452 EUR
APOSOR9200-1G APOSOR9200-250MG
5-(4-Ethynylphenyl)-1,3-oxazole 97%
5-(4-Ethynylphenyl)-1,3-oxazole
Fórmula: C₁₁H₇NO
Peso Molecular: 169.179 g/mol
Ponto de Fusão: 75.5…77.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08435847
Número CAS: 501944-63-4