Print…
2-Methyl-l-proline methyl ester hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR919993-1G OR919993-5G
APOSOR919993-1GEA 31.9 EUR
APOSOR919993-1G APOSOR919993-5G
2-Methyl-l-proline methyl ester hydrochloride 95%
2-Methyl-l-proline methyl ester hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₃NO₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22570171
Número CAS: 220060-08-2