Print…
Methyl 2-(chloromethyl)acrylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl2-(chloromethyl)acrylate
OR919913-1G OR919913-5G
APOSOR919913-1GEA 166 EUR
APOSOR919913-1G APOSOR919913-5G
Methyl 2-(chloromethyl)acrylate 95%
Methyl 2-(chloromethyl)acrylate
Fórmula: C₅H₇ClO₂
Peso Molecular: 134.561 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11617809
Número CAS: 922-15-6