Print…
(6-Chloropyridin-2-yl)methanamine dihydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR919860-1G OR919860-250MG OR919860-5G
APOSOR919860-1GEA 151 EUR
APOSOR919860-1G APOSOR919860-250MG APOSOR919860-5G
(6-Chloropyridin-2-yl)methanamine dihydrochloride 95%
(6-Chloropyridin-2-yl)methanamine dihydrochloride
Fórmula: C₆H₇ClN₂·2ClH
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD23135891
Número CAS: 1557921-62-6