Print…
Ethyl 7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR919720-1G OR919720-5G
APOSOR919720-1GEA 430 EUR
APOSOR919720-1G APOSOR919720-5G
Ethyl 7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate 97%
Ethyl 7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₉ClN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22200342
Número CAS: 1296201-68-7