Print…
(R)-Methyl 3-cyclopropyl-2-hydroxypropanoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl (2R)-3-cyclopropyl-2-hydroxypropanoate
OR919615-250MG OR919615-1G
APOSOR919615-250MGEA 380 EUR
APOSOR919615-250MG APOSOR919615-1G
(R)-Methyl 3-cyclopropyl-2-hydroxypropanoate
(R)-Methyl 3-cyclopropyl-2-hydroxypropanoate
Fórmula: C₇H₁₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22690391
Número CAS: 1416444-91-1