Print…
Methyl 2-(1-methyl-2-pyrrolidylidene)acetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR919522-1G OR919522-250MG
APOSOR919522-1GEA 435 EUR
APOSOR919522-1G APOSOR919522-250MG
Methyl 2-(1-methyl-2-pyrrolidylidene)acetate 95%
Methyl 2-(1-methyl-2-pyrrolidylidene)acetate
Fórmula: C₈H₁₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23381105
Número CAS: 78167-68-7