Print…
Aminomethylboronic acid pinacol ester hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR919478-1G OR919478-250MG
APOSOR919478-1GEA 284 EUR
APOSOR919478-1G APOSOR919478-250MG
Aminomethylboronic acid pinacol ester hydrochloride 95%
Aminomethylboronic acid pinacol ester hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₆BNO₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19288890
Número CAS: 298689-75-5