Print…
2,2-Dimethyloxan-4-ol 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2,2-Dimethyltetrahydropyran-4-ol
OR919422-1G OR919422-5G
APOSOR919422-1GEA 201 EUR
APOSOR919422-1G APOSOR919422-5G
2,2-Dimethyloxan-4-ol 96%
2,2-Dimethyloxan-4-ol
Fórmula: C₇H₁₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01549685
Número CAS: 24945-13-9