Print…
Adenine hydrochloride hydrate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR919168-100G OR919168-500G
APOSOR919168-100GEA 75.4 EUR
APOSOR919168-100G APOSOR919168-500G
Adenine hydrochloride hydrate 95%
Adenine hydrochloride hydrate
Fórmula: C₅H₅N₅·HCl·xH₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150864
Número CAS: 916986-40-8