Print…
1-Methyl-prop-2-ynylamine hydrochloride 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: But-3-yn-2-amine hydrochloride
OR919147-1G OR919147-250MG
APOSOR919147-1GEA 75.4 EUR
APOSOR919147-1G APOSOR919147-250MG
1-Methyl-prop-2-ynylamine hydrochloride 96%
1-Methyl-prop-2-ynylamine hydrochloride
Fórmula: C₄H₇N·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08752577
Número CAS: 42105-26-0