Ethyl 3-methyl-4-oxocrotonate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR919124-10G
OR919124-1G
OR919124-25G
APOSOR919124-10GEA
328
EUR
APOSOR919124-10G
APOSOR919124-1G
APOSOR919124-25G
Ethyl 3-methyl-4-oxocrotonate 95%
Ethyl 3-methyl-4-oxocrotonate
Fórmula:
C₇H₁₀O₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00043412 Número CAS: 62054-49-3 |