Print…
2-Methyl-3,5,6,7-tetrahydro-cyclopentapyrimidin-4-one 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Methyl-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidin-4-ol
OR919115-1G OR919115-250MG
APOSOR919115-1GEA 503 EUR
APOSOR919115-1G APOSOR919115-250MG
2-Methyl-3,5,6,7-tetrahydro-cyclopentapyrimidin-4-one 95%
2-Methyl-3,5,6,7-tetrahydro-cyclopentapyrimidin-4-one
Fórmula: C₈H₁₀N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08143584
Número CAS: 65818-01-1