Print…
2-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR918977-1G OR918977-250MG
APOSOR918977-1GEA 253 EUR
APOSOR918977-1G APOSOR918977-250MG
2-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-5-carbaldehyde
Fórmula: C₁₀H₁₃N₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06589847
Número CAS: 149806-11-1