Print…
1,2-Dimethoxy-4-ethylbenzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Ethyl-1,2-dimethoxybenzene
OR918848-1G OR918848-250MG
APOSOR918848-1GEA 683 EUR
APOSOR918848-1G APOSOR918848-250MG
1,2-Dimethoxy-4-ethylbenzene 95%
1,2-Dimethoxy-4-ethylbenzene
Fórmula: C₁₀H₁₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00673001
Número CAS: 5888-51-7