Print…
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decan-3-one hydrochloride 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR918813-100MG OR918813-250MG
APOSOR918813-100MGEA 88.6 EUR
APOSOR918813-100MG APOSOR918813-250MG
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decan-3-one hydrochloride 95+%
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decan-3-one hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₃NO₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD13193037
Número CAS: 133382-42-0