3'-Hydroxy-4'-methylacetophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR918759-1G
OR918759-5G
APOSOR918759-1GEA
0
EUR
APOSOR918759-1G
APOSOR918759-5G
3'-Hydroxy-4'-methylacetophenone 98%
3'-Hydroxy-4'-methylacetophenone
Fórmula:
C₉H₁₀O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD06658171 Número CAS: 33414-49-2 |