Print…
4-(1-Hydroxy-ethyl)-benzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-(1-Hydroxyethyl)benzoic acid
OR918652-1G OR918652-250MG
APOSOR918652-1GEA 151 EUR
APOSOR918652-1G APOSOR918652-250MG
4-(1-Hydroxy-ethyl)-benzoic acid 95%
4-(1-Hydroxy-ethyl)-benzoic acid
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00870634
Número CAS: 97364-15-3